Wichtige Dokumente
COM448623148
Combi-Blocks, Inc.
3-(Methanesulfonylmethyl)benzamide
About This Item
Iupac Name
3-((methylsulfonyl)methyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-14(12,13)6-7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
OEFQJMYUKMEXRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)