Merck
COM448622942
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(propylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(propylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-5-8-15-12(17)11-6-9-16(10-7-11)13(18)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
VANKZWSJMOYLCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)