Merck
COM448622235
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-1-tert-butyl-6-fluorobenzotriazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-1-tert-butyl-6-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C10H11BrFN3/c1-10(2,3)15-9-5-7(12)6(11)4-8(9)13-14-15/h4-5H,1-3H3
InChIKey
QFOIHMRBGJXXBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0340
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)