Merck
COM448620833
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)piperidine
Größe auswählen
1 G
€ 108,46
5 G
€ 191,53
25 G
€ 392,28
100 G
€ 890,70
Lieferanten-SKU: HC-6412-1G
€ 108,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 108,46
5 G
€ 191,53
25 G
€ 392,28
100 G
€ 890,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-6412-1G
€ 108,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13ClFN/c12-10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
FOWVTJMHLJVBHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6412
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6412
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)