Wichtige Dokumente
COM448619953
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-iodoquinoline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-bromo-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
InChIKey
CWBCAHFYCUZWTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)