Merck
COM448619428
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 8-bromo-4,6-dichloroquinoline-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.98
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 8-bromo-4,6-dichloro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H6BrCl2NO2/c1-17-11(16)9-4-8(14)6-2-5(13)3-7(12)10(6)15-9/h2-4H,1H3
InChIKey
HDOJSGQAIMDZMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2541
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2541
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)