Merck
COM448619231
Combi-Blocks, Inc.
4,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,7-dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H4Cl2F3N/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13,14)15)16-8(6)3-5/h1-4H
InChIKey
PABBFMFOBKWLJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2212
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2212
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)