Wichtige Dokumente
COM448619091
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoropyridine-4-boronic acid hydrate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3,5-difluoro-4-pyridinylboronic acid hydrate
Inchi Code
1S/C5H4BF2NO2.H2O/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11;/h1-2,10-11H;1H2
InChIKey
OBPSIAAOXPAATC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)