Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C13H20BN3O5/c1-13(2,3)22-12(18)17-5-4-10(8-17)21-11-15-6-9(7-16-11)14(19)20/h6-7,10,19-20H,4-5,8H2,1-3H3
Inchi Key
AITHNJSHQLUWRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1-BOC-Pyrrolidin-3-yloxy)pyrimidine-5-boronic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?