Direkt zum Inhalt
COM448617168
Combi-Blocks, Inc.
3'-(Methylthio)biphenyl-3-carboxylic acid
Synonym(e):
3'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H12O2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H12O2S/c1-17-13-7-3-5-11(9-13)10-4-2-6-12(8-10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
YQYOLHQFXAEDTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)