Merck
COM448616525
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-(3-nitropyridin-2-yl)malonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
dimethyl 2-(3-nitro-2-pyridinyl)malonate
Inchi Code
1S/C10H10N2O6/c1-17-9(13)7(10(14)18-2)8-6(12(15)16)4-3-5-11-8/h3-5,7H,1-2H3
InChIKey
ZGJBYLKQNZJCFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)