Merck
COM448614851
Combi-Blocks, Inc.
2-(Dimethylsulfamoyl)pyrazole-3-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-(N,N-dimethylsulfamoyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H10BN3O4S/c1-8(2)14(12,13)9-5(6(10)11)3-4-7-9/h3-4,10-11H,1-2H3
InChIKey
VUCGKMPCSGUOBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4642
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)