Wichtige Dokumente
COM448614846
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-3-methoxy-2-nitrophenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3-methoxy-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClNO5/c1-15-5-3-2-4(9)6(8(11)12)7(5)10(13)14/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
WGKAHWWFPYIZFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4609
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)