Merck
COM448613389
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Benzyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-(5-benzyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C15H13BN2O3/c19-16(20)13-8-6-12(7-9-13)15-17-14(21-18-15)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,19-20H,10H2
InChIKey
DALQPWLDIBISTH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0702
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0702
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)