Merck
COM448611997
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-1-N-propylbenzene-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-N~1~-propyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H12BrFN2/c1-2-3-13-9-5-7(11)6(10)4-8(9)12/h4-5,13H,2-3,12H2,1H3
InChIKey
SQTCKJRXOBMJSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2657
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2657
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)