Merck
COM448611767
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-amine
Inchi Code
1S/C13H12FN/c1-9-5-6-11(8-13(9)14)10-3-2-4-12(15)7-10/h2-8H,15H2,1H3
InChIKey
JFIPPNBURNZKRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)