Wichtige Dokumente
COM448611268
Combi-Blocks, Inc.
Pyrrolidin-2-ylmethanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-pyrrolidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2
InChIKey
AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1984
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1984
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)