Merck
CIAH98DE39DF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.37
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl (1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,3)17-10(14)12-9-6-5-7-13(8-9)18(4,15)16/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChIKey
UXYFDFIFACOEAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1262310-00-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0618478.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)