Merck
CIAH98D1F0AC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4,4-difluoro-5-hydroxypentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
218.1+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
ethyl 4,4-difluoro-5-hydroxypentanoate
Inchi Code
1S/C7H12F2O3/c1-2-12-6(11)3-4-7(8,9)5-10/h10H,2-5H2,1H3
InChIKey
IAURJAZOQMEKRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/79360-94-4.html
Boiling point
218.1+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0311597.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)