Merck
CIAH987F14C0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
N-Benzylprop-2-yn-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11N/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7,11H,8-9H2
InChIKey
LDYBFSGEBHSTOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1197-51-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047035.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)