Merck
C12H94457ABB
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-7-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Molekulargewicht:
183.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-chloro-7-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-5-4(2-3-9-7)6(8)11-10-5/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GKZKZJJXMXIPGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9373
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9373
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)