Merck
C12H316CEE5C
Chemcia Scientific, LLC
7-Cyano-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 7-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c1-2-16-11(15)9-7-14-4-3-8(6-12)5-10(14)13-9/h3-5,7H,2H2,1H3
InChIKey
HVZOGAXAPPILLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5079
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)