Merck
C12H316CE8EA
Chemcia Scientific, LLC
2,2,2-Trifluoro-N-(6-fluoro-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H5F4N3O/c10-5-1-2-7-14-6(4-16(7)3-5)15-8(17)9(11,12)13/h1-4H,(H,15,17)
InChIKey
LBHLVJXXDQTVCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1585
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1585
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)