Merck
CH4514701330
ChemBridge Corporation
3-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.45
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2/c1-8-4(6)2-3(5)7-8/h2H,1H3
InChIKey
ZHRZVUUIAZZQRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4060462
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4060462_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)