Merck
CH4424852136
ChemBridge Corporation
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.75
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO.ClH/c1-3-12(9-14)13-8-11-7-5-4-6-10(11)2;/h4-7,12-14H,3,8-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
WKSUDYYSTHSDTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070965
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070965_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)