Merck
CH4424852103
ChemBridge Corporation
[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]propylamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.73
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2E)-3-phenyl-N-propyl-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-2-10-13-11-6-9-12-7-4-3-5-8-12;/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3;1H/b9-6+;
InChIKey
ZOGFGFCWCXTMHR-MLBSPLJJSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070763
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070763_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)