Merck
CH4424852034
ChemBridge Corporation
2-[(3-pyridinylmethyl)amino]-1-butanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(3-pyridinylmethyl)amino]-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O.ClH/c1-2-10(8-13)12-7-9-4-3-5-11-6-9;/h3-6,10,12-13H,2,7-8H2,1H3;1H
InChIKey
JHBUETQYDNUONO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9019031
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9019031_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)