Wichtige Dokumente
CH4424845707
ChemBridge Corporation
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4010594-250MG
€ 199,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4010594-250MG
€ 199,30
Iupac Name
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-7-9-4-6-10(7)5-3-8-2;;/h4,6,8H,3,5H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
ZYADINZQOCFAJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010594_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)