Merck
CH4415172757
ChemBridge Corporation
4-amino-N,N,3-trimethylbenzamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-amino-N,N,3-trimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-6-8(4-5-9(7)11)10(13)12(2)3;/h4-6H,11H2,1-3H3;1H
InChIKey
LZJGOHRPKUPTJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087922
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087922_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)