Merck
CH4332968492
ChemBridge Corporation
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C3H4N2O2S/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
InChIKey
LRENRSMVTOWJKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043908
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043908_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)