Merck
CH4312834622
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-4-9(8-11)2-5-10-6-3-9/h10H,2-8H2,1H3
InChIKey
SEXCXAIQIMWSBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036519
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036519_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)