Merck
CH4244052445
ChemBridge Corporation
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c7-6-8-5(9-10-6)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,8,9,10)
InChIKey
PKUQNTOHSIUTIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036058
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036058_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)