Merck
CH4238557233
ChemBridge Corporation
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C8H14N4O/c1-6-5-7(2)12(11-6)4-3-8(13)10-9/h5H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)
InChIKey
ZXLNFPQNUBZTFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020243_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)