Wichtige Dokumente
CH4102153586
ChemBridge Corporation
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7232653-1G
€ 158,41
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7232653-1G
€ 158,41
Iupac Name
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-2-5-10-8(11)6-3-4-7(9)12-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
NYRGYNRETDYFOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7232653_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)