Wichtige Dokumente
CH4102153308
ChemBridge Corporation
2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9070709-1G
€ 125,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9070709-1G
€ 125,18
Iupac Name
2-(3-hydroxyanilino)-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-7-5-10(16)14-11(12-7)13-8-3-2-4-9(15)6-8/h2-6,15H,1H3,(H2,12,13,14,16)
InChIKey
BTTNKEBBLIHCJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070709_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)