Merck
CH4102153296
ChemBridge Corporation
4-(2-morpholin-4-yl-2-oxoethoxy)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO5/c15-12(14-5-7-18-8-6-14)9-19-11-3-1-10(2-4-11)13(16)17/h1-4H,5-9H2,(H,16,17)
InChIKey
VUDMMHFGDHPFSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6980556
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6980556_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)