Merck
CH4102153174
ChemBridge Corporation
3-amino-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-10-6-11(2)8-14(7-10)17-15(18)12-4-3-5-13(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
InChIKey
YFZPKHBDGWIZMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9039395
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9039395_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)