Merck
CH4102152059
ChemBridge Corporation
ethyl (2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-3-12-7(11)4-6-5(2)10-8(9)13-6/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10)
InChIKey
QEZIBLVBXQCOTD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4141517
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4141517_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)