Merck
CH4102151216
ChemBridge Corporation
4-(4-chloro-6-ethylpyrimidin-2-yl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-chloro-6-ethyl-2-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O/c1-2-8-7-9(11)13-10(12-8)14-3-5-15-6-4-14/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
QBLWJUZCFCIFMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016008
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016008_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)