Wichtige Dokumente
CH4100874346
ChemBridge Corporation
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
About This Item
Iupac Name
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-10(15)12-9-14(7-8-16-2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
QYTHXNOXCIMWCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9000271_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)