Merck
CH4026586428
ChemBridge Corporation
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Größe auswählen
250 MG
€ 149,46
1 G
€ 198,02
Lieferanten-SKU: 5100844-250MG
€ 149,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 149,46
1 G
€ 198,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5100844-250MG
€ 149,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-2-9-4-3-7(6-9)5-8(9)10/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
VNBUGZMWZGUKGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5100844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5100844_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)