Merck
CH4017936623
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO/c1-6-7(11)3-2-4-8(6)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
QJZOMYDYUYMZGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015639
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015639_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)