Merck
CH4017869151
ChemBridge Corporation
2-(butylamino)-8-quinolinol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(butylamino)-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-2-3-9-14-12-8-7-10-5-4-6-11(16)13(10)15-12/h4-8,16H,2-3,9H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
JEHFWPXGFVJHCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5175083
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5175083_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)