Merck
CH4005992288
ChemBridge Corporation
6-(2-aminophenyl)-3-methyl-7H-[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazin-7-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(2-aminophenyl)-3-methyl-7H-[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazin-7-one
Inchi Code
1S/C12H10N4OS/c1-7-6-18-12-14-11(17)10(15-16(7)12)8-4-2-3-5-9(8)13/h2-6H,13H2,1H3
InChIKey
UQCMJGBPQQMKIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7016017
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7016017_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)