Merck
CH4005926512
ChemBridge Corporation
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-8-6-11(14)15-12-7(2)10(13)5-4-9(8)12/h4-6,13H,3H2,1-2H3
InChIKey
KZHWXVVQAXXHQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6370191
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6370191_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)