Merck
CH4005857549
ChemBridge Corporation
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c8-7-10-9-6(11-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChIKey
MGSBORAJOCQFOK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5651299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5651299_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)