Merck
CH4005823239
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-ethoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-3-17-12-8-9(2)14-13(15-12)10-6-4-5-7-11(10)16/h4-8,16H,3H2,1-2H3
InChIKey
QVZQYJUIBVNIAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5339944
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5339944_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)