Fortfahren mit
Z-017
Zolpidem solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.39
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Ambien®, Stilnox® and Edluar® for the treatment of insomnia. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Zolpidem has a wide history of abuse, including recreational use and as a date-rape drug.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)