Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)-c3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI key
FELZONDEFBLTSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Zolpidem-Phenyl-4-Carbonsäure ist der vorrangige Harnmetabolit von Zolpidem und macht 51 % einer verabreichten Dosis aus. Literaturangaben zufolge kann der Metabolit noch 2–3 Tage nach der Einnahme einer einzigen therapeutischen Dosis von Zolpidem im Urin nachgewiesen werden. Zolpidem, das unter den Handelsnamen Ambien® oder Stilnox® vertrieben wird, ist ein Nonbenzodiazepin und wird zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen eingesetzt.
Legal Information
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?