Fortfahren mit
V-044
Vitamin K2-(MK-7)
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(all-E)–2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H64O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
649.00
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.24
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
-48 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
InChI key
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
General description
Vitamin K2 (MK-7), auch als Menachinon-7 bekannt, ist ein Homolog des Vitamins K2. Berichte deuten darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin K2 (MK-7) die Knochenfestigkeit verbessern und Knochenschwund vorbeugen kann.
Application
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Linearitätsstandards, Kalibratoren oder Kontrollen für LC-MS/MS-Tests auf Vitamin K2, wie z. B. für die Bewertung von Vitamin-K2-Mangel und den Nachweis und die Quantifizierung von Vitamin K2 in Lebensmitteln bzw. Nahrungsmitteln.
Vitamin K2 (MK-7) kann als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Bestimmung des Analyten in biologischen Proben und fermentierten Lebensmitteln mittels Methoden der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie verwendet werden.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47774V-031PHR2363
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical small molecule
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
format
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup